Få mere at vide
Masterflex™ 3-stop rør, PharMed Ismaprene
Artikelnummer. 10012942
Slangestørrelse:
ID 1,42 mm
ID 2,54 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10012942
Brand: Masterflex™ 9571446
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til farmaceutiske, medicinske og fødevareapplikationer.
  • Anbefales til cellekulturer og væv.
  • Ideel til produktionsfiltrering, fermentering og bioreaktorproceslinjer.
  • Meget lang levetid.
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk.
  • Uigennemtrængelig for normalt lys og UV-stråling.
  • Velegnet til medicinske produkter og fødevarer.
  • Lav partikelafskæring.
  • Kan autoklaveres gentagne gange.
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering.
  • Møder USP klasse VI, FDA og NSF kriterier.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600; amerikansk farmakopé klasse VI, NSF opført (Standard 51)
Farvekode Lilla-Orange
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2.54 mm
Materiale PharMed Ismaprene
Samlet længde (metrisk) 400 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) −60 °C
Emballagemængde 6/Pk
Modstandsegenskaber Syrer: Gode, Alkaliske opløsninger: Gode, Opløsningsmidler: Ikke rec., Tryk: Ikke rec., Vakuum: Fremragende, Viskøse medier: Gode, Sterile medier: Fremragende
Slangestørrelse ID 2,54 mm
Steriliseringsmetode Autoklaverbar med damp, 30 minutter ved 1 bar (15 psi) og 141 °C (250 °F). Gassterilisering med ethylenoxid. Sterilisering med stråling op til 2,5 mrad. Forsigtig: Brug en speciel slangeversion (svejsede propper) ved autoklavering af 2- eller 3-stops farvekodede slanger.
Farve Beige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C