Få mere at vide
Fisherbrand™ 3-sidede betastrålingsskærme
Artikelnummer. 12367187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
12367187 30 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12367187
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne 3-sidede Cleaver Scientific Strålingsskjold giver beskyttelse mod Beta-stråling.
  • Beta– 3-sidet front 46 x 50 cm, sider 30 x 50 cm
  • Leveres i små, mellemstore og store størrelser og med en 15 cm dyb buet base til brug med sikkerhedsbakker eller en 30x30 cm flad base til beskyttelse under bænken
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod betastråling, skjold, 3-sidet, dimensioner 500h x 460w x 300d mm
Tekniske data
Dybde (metrisk) 30 cm
Produkttype Beta strålingsskjold
Bredde (metrisk) 46 cm
Højde (metrisk) 50 cm