missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3'-Sialyllactose Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 17959604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959604 50 mg
17938784 25 mg
17958524 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17959604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS39740050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 128596-80-5
Molekylær formel C23 H38 N O19 . Na
Molekylvægt (g/mol) 655.53
Synonym 3'-Sialyllactose sodium, 3'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 3'-Sialyllactose sodium salt, 3'-silyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose Sodium Salt
IUPAC navn sodium;(2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexan-3-yl]oxyoxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate
SMIL [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3'-Sialyllactose Sodium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
Formel vægt 655.1936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.