Få mere at vide
3-sec-Butyl-6-methyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-sec-Butyl-6-methyluracil |
| CAS | 6589-36-2 |
| Molekylær formel | C9H14N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 310276, 3-sec-butyl-6-methyl-Uracil, 6-Methyl-3-(1-methylpropyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-4-7(3)11-8(12)5-6(2)10-9(11)13/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,10,13) |
| SMIL | O=C(N1C(C)CC)NC(C)=CC1=O |
| IUPAC navn | 3-(sec-butyl)-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.11 |