missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-sec-Amylphenyl N-Methylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-sec-Amylphenyl N-Methylcarbamate |
| CAS | 2282-34-0 |
| Molekylær formel | C13H19NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(1-Methylbutyl)phenol 1-(N-Methylcarbamate), Methylcarbamic Acid m-(1-Methylbutyl)phenyl Ester, Chevron RE 5353, ENT 27,127, OMS 227, Ortho 5,353, RE 5353, m-(1-Methylbutyl)phenyl Methylcarbamate, m-sec-Amylphenyl N-Methyl Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-4-6-10(2)11-7-5-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h5,7-10H,4,6H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCC(C)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)NC |
| IUPAC navn | (3-pentan-2-ylphenyl) N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vægt | 221.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?