Få mere at vide
3-Rhodanineddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30424439
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30424439 5 g
1 options
Artikelnummer. 30424439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR3186255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Rhodanineacetic Acid
CAS 5718-83-2
Molekylær formel C5H5NO3S2
Mængde 5 g
Synonym 4-Oxo-2-Thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, (4-Oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 3-(Carboxymethyl)rhodanine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine-3-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)rhodanine, NSC 40450, Rhodanine-3-ethanoic Acid, Rhodanine-N-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
IUPAC navn 2-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 191.23
Formel vægt 190.9711