Få mere at vide
3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester |
| CAS | 885679-87-8 |
| Molekylær formel | C24H27NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[(3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO6/c1-14-12-16-10-11-17(20(26)19(16)23(29)30-14)21(27)25-18(22(28)31-24(2,3)4)13-15-8-6-5-7-9-15/h5-11,14,18,26H,12-13H2,1-4H3,(H,25,27) |
| SMIL | CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C)c(O)c2C(=O)O1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl)amino]-3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.47 |
| Formel vægt | 425.1838 |