missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30416812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416812 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1485205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-rac-Ochratoxin B tert-Butyl Ester
CAS 885679-87-8
Molekylær formel C24H27NO6
Mængde 5 mg
Synonym N-[(3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C24H27NO6/c1-14-12-16-10-11-17(20(26)19(16)23(29)30-14)21(27)25-18(22(28)31-24(2,3)4)13-15-8-6-5-7-9-15/h5-11,14,18,26H,12-13H2,1-4H3,(H,25,27)
SMIL CC1Cc2ccc(C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C)c(O)c2C(=O)O1
IUPAC navn tert-butyl 2-[(8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl)amino]-3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 425.47
Formel vægt 425.1838
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.