Få mere at vide
3(R,S)-Hydroxy Desogestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3(R,S)-Hydroxy Desogestrel |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16?,17-,18-,19?,20?,21-,22?/m0/s1 |
| Formel vægt | 326.2246 |