missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3(R)-[(Carbobenzyloxy)amino]-Gamma-butyrolactone, TRC

Artikelnummer. 30365390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365390 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1762101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3(R)-[(Carbobenzyloxy)amino]-gamma-butyrolactone
CAS 118399-28-3
Molekylær formel C12H13NO4
Mængde 1 g
Synonym N-[(3R)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m1/s1
SMIL O=C(N[C@H]1COC(=O)C1)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl N-[(3R)-5-oxooxolan-3-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 235.24
Formel vægt 235.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.