Få mere at vide
3-Quinuclidinon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30425117
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30425117 10 g
1 options
Artikelnummer. 30425117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ79579510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Molekylær formel C7H12ClNO
Mængde 10 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
SMIL Cl.O=C1CN2CCC1CC2
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-en; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 161.63
Formel vægt 161.0607