Få mere at vide
3-quinuclidinon hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10285420
Brand: Thermo Scientific Acros 132261000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-65-3
Molekylær formel C7H11NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 161.63
MDL nummer MFCD00137391
InChI nøgle RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on;hydrochlorid
SMIL C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinuclidinone hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (100°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (On dry substance) (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 161.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinuclidinone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.