Få mere at vide
3-quinuclidinon hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460923
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460923 100 g 100g
11440923 5 g 5g
11450923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13320.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-65-3
Molekylær formel C7H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 161.629
MDL nummer MFCD00137391
InChI nøgle RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-on;hydrochlorid
SMIL C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinuclidinone hydrochloride
Smeltepunkt ∼300 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3695039
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 161.63
Procent renhed ≥98%