missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(quinoxalin-2-yl)prop-2-enoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(quinoxalin-2-yl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 1593-24-4 |
| Molekylær formel | C11 H8 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(2-Quinoxalinyl)-2-propenoic acid, NSC 158311 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O2/c14-11(15)6-5-8-7-12-9-3-1-2-4-10(9)13-8/h1-7H,(H,14,15)/b6-5+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | (E)-3-quinoxalin-2-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.193 |
| Formel vægt | 200.059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?