Få mere at vide
3-Kinolincarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 6480-68-8 |
| Molekylær formel | C10 H7 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Carboxyquinoline, NSC 403263 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | Kinolin-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.17 |
| Formel vægt | 173.0477 |