Få mere at vide
3-Kinolincarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10682095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682095 1 g Glasflaske 1g
10194330 5 g Glasflaske 5g
10701945 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682095 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175700010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6480-68-8 | C10H7NR.2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6480-68-8
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00006770
InChI nøgle DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC navn quinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinolinecarboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 277 °C til 283 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 22, II, 56
Formel vægt 173.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.