Få mere at vide
3-quinolineboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30419242
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30419242 10 g
1 options
Artikelnummer. 30419242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ70045010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Molekylær formel C9 H8 B N O2
Mængde 10 g
Synonym B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMIL OB(O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC navn quinolin-3-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 172.976
Formel vægt 173.065