Få mere at vide
3-quinolineboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Quinolineboronic Acid |
| CAS | 191162-39-7 |
| Molekylær formel | C9 H8 B N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H |
| SMIL | OB(O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | quinolin-3-ylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.976 |
| Formel vægt | 173.065 |