Få mere at vide
3-Quinolineboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11976501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11976501 1 g 1g
11986501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171364-85-5 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171364-85-5
Molekylær formel C15H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 255.12
MDL nummer MFCD05155218
InChI nøgle ARRJAONCYUAPJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid pinacol ester, 3-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid, pinacol ester, quinoline, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem1882, quinoline-3-boronic acidpinacolate, quinoline-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 10848590
IUPAC navn 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinolin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.