missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(quinolin-2-yl)propanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30383930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383930 25 mg
30383125 50 mg
30383213 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30383930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59244525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39111-94-9
Molekylær formel C12H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.22
SMIL OC(=O)CCc1ccc2ccccc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(quinolin-2-yl)propanoic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c14-12(15)8-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)13-10/h1-6H,7-8H2,(H,14,15)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.