Få mere at vide
3-Pyrroline, tech. 85% (remainder pyrrolidine)
Artikelnummer. 11312019
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11312019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26072.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrrolin er velegnet til bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001)-overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det bruges til syntese af reninhæmmere og vasodilatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pyrrolin er velegnet til bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001)-overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det bruges til syntese af reninhæmmere og vasodilatorer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-96-6
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00005213
InChI nøgle JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC navn 2,5-dihydro-1H-pyrrol
SMIL C1C=CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrroline
Tæthed 0.902
Kogepunkt 90°C to 91°C
Flammepunkt −18°C (0°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter (resten pyrrolidin)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103173
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Miscible with water.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 85%
Grad Teknisk