Få mere at vide
3-Pyrrolin, tech. 85% (resten pyrrolidin)
Artikelnummer. 11302019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302019 1 g 1g
11312019 5 g 5g
11322019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26072.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69,107 g/mol
3-Pyrrolin er velegnet til bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001)-overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det bruges til syntese af reninhæmmere og vasodilatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pyrrolin er velegnet til bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001)-overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det bruges til syntese af reninhæmmere og vasodilatorer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-96-6
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00005213
InChI nøgle JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC navn 2,5-dihydro-1H-pyrrol
SMIL C1C=CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrroline
Tæthed 0.902
Kogepunkt 90°C to 91°C
Flammepunkt −18°C (0°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter (resten pyrrolidin)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103173
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Miscible with water.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 85%
Grad Teknisk