Få mere at vide
3-Pyrrolin, 96%
Artikelnummer. 11399115
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399115 1 g 1g
11319125 250 mg 250mg
11309125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16349.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69,107 g/mol
3-Pyrrolin er velegnet til brug i en undersøgelse til at undersøge bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001) overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan bruges til syntese af reninhæmmere2 og vasodilatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pyrrolin er velegnet til brug i en undersøgelse til at undersøge kerneniveauets bindingsenergier af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001) overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan bruges til syntese af reninhæmmere2 og vasodilatorer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, vand, fugt, syrer, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-96-6
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00005213
InChI nøgle JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC navn 2,5-dihydro-1H-pyrrol
SMIL C1C=CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrroline
Tæthed 0.902
Kogepunkt 90 °C til 91 °C
Flammepunkt −18 °C (0 °F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103173
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Opløselighedsinformation Helt blandet i vand.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 96%