Få mere at vide
3-Pyrroline, 96%
Artikelnummer. 11309125
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11309125
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L16349.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrrolin er velegnet til brug i en undersøgelse til at undersøge bindingsenergierne på kerneniveau af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001) overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan bruges til syntese af reninhæmmere2 og vasodilatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pyrrolin er velegnet til brug i en undersøgelse til at undersøge kerneniveauets bindingsenergier af simple umættede organiske molekyler bundet til Si(001) overfladen ved røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS). Det kan bruges til syntese af reninhæmmere2 og vasodilatorer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, vand, fugt, syrer, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-96-6
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00005213
InChI nøgle JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC navn 2,5-dihydro-1H-pyrrol
SMIL C1C=CCN1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrroline
Tæthed 0.902
Kogepunkt 90°C to 91°C
Flammepunkt −18°C (0°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 103173
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Opløselighedsinformation Fully misicble in water.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt