Få mere at vide
3-Pyrrolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyrrolin-2-one |
| CAS | 4031-15-6 |
| Molekylær formel | C4 H5 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,5-Dihydro-2H-pyrrol-2-one, 1H-Pyrrole-2(5H)-one, 2,5-Dihydropyrrol-2-one, 4-Amino-2-butenoic Acid Lactam, 2-Oxo-3,4-didehydro-4-butyrolactam |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-2H,3H2,(H,5,6) |
| SMIL | O=C1NCC=C1 |
| IUPAC navn | 1,2-dihydropyrrol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vægt | 83.0371 |