Få mere at vide
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167812
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10167812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10016262 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38513DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175696-70-5
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD07772827
InChI nøgle BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
PubChem CID 7162061
IUPAC navn (3-pyrrolidin-1-ylphenyl)methanamin
SMIL NCC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 90%