Få mere at vide
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine |
| CAS min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 176.26 |
| Procent renhed | 90% |