Få mere at vide
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107772
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10107772 1 g 1g
10045852 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10107772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38509DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-72-9
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD07772826
InChI nøgle MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 7162062
IUPAC navn (3-pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%