Få mere at vide
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoesyrehydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071974
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10071974 250 mg 250mg
10255664 1 g 1g
10679515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55751CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 887922-93-2
Molekylær formel C12H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 241.715
InChI nøgle BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoicacidhydrochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525874
IUPAC navn 3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoesyre;hydrochlorid
SMIL C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.72
Procent renhed 90%