Få mere at vide
3-Pyrrolidin-1-ylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229822
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229822 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10621465 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38501CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 72548-79-9
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD03426724
InChI nøgle HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 651721
IUPAC navn 3-pyrrolidin-1-ylbenzoesyre
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Formel vægt 191.23
Procent renhed 97%