Få mere at vide
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351563
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10351563 250 mg 250mg
10779953 1 g 1g
10225714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351563 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38504CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-89-7
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD07772825
InChI nøgle KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
SMIL O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd
Formel vægt 175.23
Procent renhed 95%