Få mere at vide
3-Pyrrolidin-1-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177812
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10586714 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177812 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38514DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 115833-93-7
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
InChI nøgle DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1518808
IUPAC navn 3-pyrrolidin-1-ylanilin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Formel vægt 162.23
Procent renhed 97%