Få mere at vide
(3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259722
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259722 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10148142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259722 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41709CB
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-75-7
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD06802882
InChI nøgle PUCNXFUXTNDXKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 3-5-pyrimidinyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162050
SMIL OCC1=CC=CC(=C1)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (3-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%