Få mere at vide
3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600335
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10600335 1 g 1g
10525953 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600335 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41704DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 640769-70-6
Molekylær formel C11H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 184.198
MDL nummer MFCD05864833
InChI nøgle RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
IUPAC navn 3-pyrimidin-5-ylbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 184.2
Procent renhed 97%