Få mere at vide
3-pyrimidin-5-ylanilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10558253
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10558253 250 mg 250mg
10164192 1 g 1g
10011844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10558253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC41714CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 69491-59-4
Molekylær formel C10H9N3
Molekylvægt (g/mol) 171.203
MDL nummer MFCD06802522
InChI nøgle DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162049
IUPAC navn 3-pyrimidin-5-ylanilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-5-ylaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%