Få mere at vide
3-Pyrimidin-2-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10012074
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10012074 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10787875 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10012074 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56314CB
Kemiske identifikatorer
CAS 69491-56-1
Molekylær formel C10H9N3
Molekylvægt (g/mol) 171.203
MDL nummer MFCD09702385
InChI nøgle GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 12456169
IUPAC navn 3-pyrimidin-2-ylanilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%