missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Pyridylcarbinol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyridylcarbinol-d6 |
| CAS | 1189493-62-6 |
| Molekylær formel | C6HD6NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Dideuterio-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)methanol, 3-Pyridinemethanol-d6, 3-Pyridinemethanol-α,α,2,4,5,6-d6, 3-(Hydroxymethyl)pyridine-D6, 3-(Hydroxymethyl-d2)pyridine-2,4,5,6-d4, Nicotinic alcohol-d6, Nicotinyl alcohol-d6, β-Picolyl alcohol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2/i1D,2D,3D,4D,5D2 |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | dideuterio-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.16 |
| Formel vægt | 115.0904 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?