Få mere at vide
3-Pyridylacetic-alpha,alpha-d2 Acid-OD DCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid-O,2,2-D3 Deuterochloride |
| CAS | 1219802-37-5 |
| Molekylær formel | C7 D3 H4 N O2 . Cl D |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Pyridylacetic-α,α-d2 Acid-OD DCl, 3-Pyridylacetic Acid-d3 deuterochloride, 3-Pyridineacetic-d2 acid-d deuterochloride, 2-(Pyridin-3-yl)acetic-2,2-d2 acid-d deuterochloride, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid-O,2,2-D3 Deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5 H,4H2,(H,9,10);1 H/i4D2;/hD2 |
| SMIL | [2 H]Cl.[2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])c1cccnc1 |
| IUPAC navn | (2 H)chlorane;deuterio 2,2-dideuterio-2-pyridin-3-ylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.6216 |
| Formel vægt | 177.0495 g/mol |
| Vis mere |