Få mere at vide
3-pyridyleddikesyre hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17973595
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17973595 1 g
1 options
Artikelnummer. 17973595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9917651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Molekylær formel C7 H7 N O2 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
SMIL Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
IUPAC navn 2-pyridin-3-yleddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.6
Formel vægt 173.0244