Få mere at vide
3-Pyridyleddiksyre hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10061480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061480 2.5 g Glasflaske 2.5g
10066253 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131960025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6419-36-9 | C7H7NO2·ClH | 173,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6419-36-9
Molekylær formel C7H7NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 173.6
MDL nummer MFCD00012819
InChI nøgle XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC navn 2-pyridin-3-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 161°C
Farve Beige eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2OOH·HCl
Mængde 2.5 g
Merck Index 10, 4635
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 173.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.