Få mere at vide
3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107658-27-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 F3 N O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO3S/c7-6(8,9)14(11,12)13-5-2-1-3-10-4-5/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC navn | pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.16 |
| Formel vægt | 226.9864 |