Få mere at vide
3-Pyridyl isothiocyanate, ≥95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653783
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10653783
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC04107EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17452-27-6
Molekylær formel C6H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 136.172
MDL nummer MFCD00052351
InChI nøgle VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridyl isothiocyanate, pyridine, 3-isothiocyanato, 3-isothiocyanato-pyridine, pyridine-3-isothiocyanate, pyridine,3-isothiocyanato, 3-pyridylisothiocyanate, 3-pyridyl isotiocyanate, acmc-20an1z, 3-pyridyl-isothiocyanate, pyridin-3-isothiocyanate
PubChem CID 2737242
IUPAC navn 3-isothiocyanatopyridine
SMIL C1=CC(=CN=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridyl isothiocyanate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.22g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 136.18
Procent renhed 95%