missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Pyridyl Diethylcarbamate, TRC

Artikelnummer. 30427736
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427736 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99295010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Pyridyl Diethylcarbamate
CAS 51581-40-9
Molekylær formel C10 H14 N2 O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-12(4-2)10(13)14-9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)C(=O)Oc1cccnc1
IUPAC navn pyridin-3-yl N,N-diethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.1055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.