missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Pyridinesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30427440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427440 5 g
30422365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9915655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16133-25-8
Molekylær formel C5 H4 Cl N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 177.609
Synonym m-Pyridinesulfonyl Chloride
IUPAC navn pyridine-3-sulfonyl chloride
SMIL ClS(=O)(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinesulfonyl Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Formel vægt 176.965
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.