Få mere at vide
3-Pyridinesulfonic acid, 98%
Artikelnummer. 10173660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173660 500 g Plastflaske 500g
10163660 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131925000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-73-7
Molekylær formel C5H4NO3S
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00006381
InChI nøgle DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
IUPAC navn pyridin-3-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinesulfonic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C5H4N)SO3H
Mængde 500 g
Beilstein 22, 387
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 159.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pyridinesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.