Få mere at vide
3-Pyridinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30413818
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30413818 10 g
1 options
Artikelnummer. 30413818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99280010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 10 g
Synonym 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
SMIL OCc1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528