Få mere at vide
3-Pyridinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30421448
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30421448 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30421448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9928002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 2.5 g
Synonym 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
SMIL OCc1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528