Få mere at vide
3-Pyridinecarboxylic Acid 2-Aminoethyl Ester Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoethyl Pyridine-3-carboxylate Mononitrate |
| CAS | 88598-33-8 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 . H N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester nitrate (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.HNO3/c9-3-5-12-8(11)7-2-1-4-10-6-7;2-1(3)4/h1-2,4,6H,3,5,9H2;(H,2,3,4) |
| SMIL | NCCOC(=O)c1cccnc1.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-aminoethyl pyridine-3-carboxylate;nitric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.19 |
| Formel vægt | 229.07 |