Få mere at vide
3-Pyridincarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 500-22-1 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C6H5NO |
| Synonym | Nicotinaldehyde, 3-Formylpyridine, 3-Pyridinaldehyde, 3-Pyridinealdehyde, 3-Pyridylaldehyde, 3-Pyridylcarboxaldehyde, 3-Pyridylcarboxyaldehyde, NSC 8952, Nicotinealdehyde, Nicotinic aldehyde, Pyridine-3-carbaldehyde, Pyridine-5-carboxaldehyde, Rowalind, m-Formylpyridine, beta-Formylpyridine, beta-Pyridinecarbonaldehyde; |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H |
| SMIL | O=Cc1cccnc1 |
| IUPAC navn | Pyridin-3-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vægt | 107.0371 |