Få mere at vide
3-Pyridincarboxaldehyd-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pyridinecarboxaldehyde-d4 |
| CAS | 258854-80-7 |
| Molekylær formel | C6 D4 H N O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxaldehyde D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.13 |
| Formel vægt | 111.0622 |